主要文件
Z560626
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 600 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$566.00
$566.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$566.00
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
$566.00
请联系客服了解存货情况
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded29/32
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
44 mm × 572 mm
柱容量
600 mL
儲液罐體積
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)