主要文件
Z170062
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 9, port size 8 in.
别名:
Neoprene Dry-Box Gloves
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PAIR
$256.00
$256.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
1 PAIR
$256.00
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
NB.35
$256.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
材料
neoprene
尺寸
9
無菌
non-sterile
特點
latex free
powder-free
reusable
包裝
pkg of 1 pair
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
參數
3000 psi tensile strength (approx)
長度 × 厚度
27 in. × 0.015 in.
埠口尺寸
8 in.
顏色
black
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)