This product is distributed on behalf of SP Bel-Art. There are no inlet options to introduce nitrogen gas. Additionally, it is not recommended to introduce pressure or vacuum inside the cabinet.
推荐产品
物料
polycarbonate
特点
Can be stacked three high.
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
model 3.0
Bel-Art F42073-1000
高度 × 宽度 × 直径
16.4 in. × 13.4 in. × 16.3 in.
门洞高度 × 宽度
31.2 cm × 22.5 cm
颜色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
让湿度敏感型产品的干燥保存更加轻松。Secador干燥柜独具密封设计,防潮防尘,用于保存昂贵试剂和枪头等。
提供大小款,水平或竖直方向,全透明、透明带蓝色盖和棕色选择。小款可叠放,尤其适合在有限占地内最大化储存空间。
柜子由聚碳酸酯模制而成,抗染色、破裂和化学腐蚀,可阻挡99%紫外线通过。干燥剂可置于最底层架或其它任意架子上。内置湿度计,随时监测内部环境湿度。提手方便转运。
棕色箱子可减少50%以上的可见光透过,阻挡99%紫外光。
提供大小款,水平或竖直方向,全透明、透明带蓝色盖和棕色选择。小款可叠放,尤其适合在有限占地内最大化储存空间。
柜子由聚碳酸酯模制而成,抗染色、破裂和化学腐蚀,可阻挡99%紫外线通过。干燥剂可置于最底层架或其它任意架子上。内置湿度计,随时监测内部环境湿度。提手方便转运。
棕色箱子可减少50%以上的可见光透过,阻挡99%紫外光。
- 两层可调节穿孔架
- 柜门顶部双锁,具有安全环用于挂锁或显窃启密封
其他说明
1.0型具有1个固定架和1个门闩。3.0和4.0型有3个可移动的架子。
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
其他客户在看
-
Hello Sales Team, Is there any inlet or options for nitrogen gas supply in this cabinet? Appreciate your immediate response. Thanks, Lean
1 answer-