主要文件
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
别名:
bottle carriers, bottle holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.17
价格与库存信息目前不能提供
物料
polypropylene
特点
Holds 6 x 8/16 oz bottles
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F11640-0001
长度 × 宽度 × 高度
286 mm × 194 mm × 225 mm
相关类别
一般描述
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)