主要文件
Z549444
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 200 mm
别名:
bubblers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$116.00
$116.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$116.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$116.00
请联系客服了解存货情况
外径 × 高度
25 mm × 200 mm
入口外径
13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)