主要文件
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$32.30
$32.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$32.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.43
$32.30
请联系客服了解存货情况
外径
1/2 in.
12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
法律信息
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)