主要文件
Z530409
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$167.00
$167.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$167.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$167.00
请联系客服了解存货情况
接合处
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
浸没深度
75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)