主要文件
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A451420, thermometer inlet adapter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$25.40
$25.40
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$25.40
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
$25.40
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A451420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)