主要文件
Z508233
Sigma-Aldrich
Quick-release clamps
without extension, for flange 100 mm
别名:
clamps, quick release clamp
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$311.00
$311.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$311.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122413
NACRES:
NB.43
$311.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Ace Glass 651725
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)