Merck
所有图片(4)
主要文件
Z330523
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$171.00
$171.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
2 EA
$171.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$171.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE key
接合处
joint: ST/NS29/32
描述
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特点
graduated
制造商/商品名称
Lenz 4.0061.70
容量
1,000 mL
活塞孔尺寸
4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)