主要文件
Z502200
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE密封圈
for 19/22, 19/38 joints
别名:
ptfe ring, ptfe sealing
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$105.00
$105.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$105.00
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.35
$105.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint 19/22
joint 19/38
包装
pkg of 50 ea
制造商/商品名称
Glindemann K19
温度测量范围
≤250 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 这种窄环密封圈是PTFE连接套的替代品
  • 为空气和湿度敏感化合物提供无脂保护
  • 可在真空条件下长期储存
  • 可轻松滑入中等和全长锥形接头
  • 可与Keck®夹和类似的金属接头夹一起使用
法律信息
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)