主要文件
Z409421
Sigma-Aldrich
称量漏斗
size S, borosilicate glass
别名:
Measurement Funnel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$159.00
$159.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$159.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.71
$159.00
请联系客服了解存货情况
材料
borosilicate glass
尺寸
S
特點
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
包裝
pkg of 6 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 稳定在天平上——不滚动,不溢出!
  • 设计适合容量瓶、微管或任何窄颈装置的无溢出转移的倒颈
  • 可冲洗残留样本,以保证 100% 转移
  • 适用于危险材料的安全处理
  • 有 5 种不同尺寸可供选择:超小型、小型、中型、大型和超大型
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)