主要文件
Z408387
Sigma-Aldrich
气瓶架
Single, wall-mount
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
高度 × 寬度 × 直徑
4 1/4 in. × 8 in. × 2 1/4 in.
重量
3.0 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
耐用的支架可容纳直径 3 至 12 3/8 英寸的气瓶、氧气瓶、焊接瓶、丙烷瓶或丙烷气瓶。重型 11 量规焊接结构、烤漆面、钢化树脂护边。1 1/2 in.
支架带为 1.5 英寸宽,54 英寸长的聚丙烯,带钢带扣、额定坚固的 1138 PSI,是主要的支撑方式,因为它们可使气瓶紧紧固定在支架上,并确保链条使用寿命长。台式安装支架通过翼形螺钉固定。所有单元均符合 OSHA、NFPA、UFC 和 AGA 标准。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)