Merck
Z377317
Sigma-Aldrich
Nalgene® 冷冻器具记号笔
black
别名:
cryomarker, cryopen, freezer marker
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 4
製造商/商標名
Nalgene 6313-0020
技術
cryopreservation: suitable
顏色
black
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于永久性标记布料、纸板和塑料。防污墨水在超低温下不会褪色。超细笔尖。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries