主要文件
Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
别名:
MF10/4B/SC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$86.70
$86.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$86.70
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$86.70
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS29/32
制造商/商品名称
Quickfit MF 10/4B/SC
存货情况
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)