主要文件
Z317780
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 300 mm , DN
别名:
244106908
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
Z317780-1EA
$245.00
$245.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
Z317780-1EA
$245.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$245.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
DURAN®
Schott
存货情况
not available in USA and Canada
标称直径
300 mm , DN
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)