主要文件
Z317438
Duran® desiccator
I.D. 200 mm
别名:
247816107
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$366.00
$366.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$366.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104510
NACRES:
NB.43
$366.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
DURAN®
Schott
存货情况
not available in USA and Canada
高度
309 mm
内径
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Flat flange, and cover with knob.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)