Merck
Z317446
Duran® desiccator
I.D. 250 mm
别名:
247816604
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
357 mm
內徑
250 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flat flange, and cover with knob.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences