主要文件
Z292966
Supelco
含F254指示剂TLC板
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$654.00
$654.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 EA
$654.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
$654.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
glass support
silica gel 60 matrix
特点
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 50 ea
制造商/商品名称
EMD Millipore® 1.05626.0001
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
10 cm × 20 cm
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
10 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)