主要文件
Z285544
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 25 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102405
价格与库存信息目前不能提供
AC/DC输入
115 V
物料
fabric
特点
CSA approved
for flask size 25 mL
制造商/商品名称
Glas-Col 100A MIC25
存货情况
not available in EU
not available in EU
参数
0-400 °C temp. range
输出
27 watts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
法律信息
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)