Merck
Z284203
Sigma-Aldrich
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$77.20
$77.20
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$77.20
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$77.20
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
特点
fits beaker size 100 mL
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37146-0100
直径
44 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
法律信息
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)