Merck
Z189855
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/4 in. × 3/4 in.
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37144-0034
長度
19.1 mm
直徑
9.5 mm
尺寸
3/4 in. × 3/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
法律資訊
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP