主要文件
Z279951
Sigma-Aldrich
Norprene ® A-60-G 实验室管路
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
别名:
chemical resistant tubing, thermoplastic elastomer tubing
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 FT
$213.00
$213.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
50 FT
$213.00
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
$213.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 50 feet
制造商/商品名称
Tygon
内径 × 外径
1/4 in. × 1/2 in.
壁尺寸
1/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该化学泵管路属于热塑性弹性体管路,化学相容性接近氟橡胶和硅胶管路。黑色橡胶管是热密封的。最高温度:275°F (135°C)。
  • 对氧化剂、酸和碱的化学耐受性
  • 抗弯曲疲劳,不会削弱或开裂
法律信息
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2