主要文件
Z276693
紫外线石英比色皿
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE cover
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
PTFE cover
quartz
製造商/商標名
Starna 9B/Q/10
參數
170-2,700 nm spectral range
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
小室體積
1.4 mL
路徑長度
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
紫外线石英吸收池光谱匹配的 Spectrosil®,用于质量控制和研究应用。比色皿吸收池具有带光学抛光石英窗片的熔融主体。适合所有标准的分光光度计吸收池固定装置。
法律資訊
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Coilín Boland et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(24), 4895-4910 (2014-07-12)
Membrane proteins are key elements in cell physiology and drug targeting, but getting a high-resolution structure by crystallographic means is still enormously challenging. Novel strategies are in big demand to facilitate the structure determination process that will ultimately hasten the