主要文件
Z273597
Apiezon ® 润滑脂
N
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$512.00
$512.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$512.00
About This Item
UNSPSC代码:
15121900
NACRES:
NB.35
$512.00
请联系客服了解存货情况
蒸汽压
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
描述
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
制造商/商品名称
Apiezon
参数
-273-+30 °C temperature
重量
25 g
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于高真空应用中的低蒸气压密封和润滑。
法律信息
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)