主要文件
Z260762
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 20 L (5 gal)
别名:
carboys, jerricans, plastic jerry cans
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$237.00
$237.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$237.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121820
NACRES:
NB.35
$237.00
请联系客服了解存货情况
closure size
53B
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 2242-0050
高度 × 寬度 × 長度
229 mm × 445 mm × 305 mm
容量
20 L (5 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)