主要文件
Z260754
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 10 L (2.5 gal)
别名:
carboys, jerricans, plastic jerry cans
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$145.00
$145.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$145.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121820
NACRES:
NB.35
$145.00
请联系客服了解存货情况
closure size
53B
制造商/商品名称
Nalgene 2242-0025
高度 × 宽度 × 长度
191 mm × 368 mm × 229 mm
容量
10 L (2.5 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)