主要文件
Z255912
Nalgene® 180真空管
I.D. × O.D. 3/16 in. × 9/16 in., wall size 3/16 in.
别名:
plastic vacuum tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
包装
pkg of 10 feet
制造商/商品名称
Nalgene 8000-0055
参数
35 psi max. pressure (52 °C)
70 psi max. pressure (25 °C)
内径 × 外径
3/16 in. × 9/16 in.
壁尺寸
3/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
透明、无毒、可高压灭菌塑料管具有可耐受高压的厚壁。
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)