主要文件
Z247219
Coors porcelain crucible cover
cap size B, I.D. 39 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$296.00
$296.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$296.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
$296.00
请联系客服了解存货情况
盖子尺寸
B
包装
pkg of 12 ea
制造商/商品名称
Coorstek 66123
内径
39 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
特点和优势
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
其他说明
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)