Merck
Z247103
Coors 瓷坩埚
High form, capacity 10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
材料
porcelain
蓋帽尺寸
A
包裝
pack of 12
製造商/商標名
Coorstek 66104
高度
26 mm
容量
10 mL
頂端外徑
31 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除底部外表面和边缘外,内部和外部上釉。
  • 最高使用温度:1150°C;真空使用限值:1300°C
  • 坩埚无孔隙,因此烧制后重量不应有任何变化。
盖子单独订购。
特點和優勢
  • 确保高抗热震性
  • 耐用
  • 坚硬
  • 稳定的耐火材料品质
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.