主要文件
Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
接合处
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 10
制造商/商品名称
DURAN® 212012409
存货情况
not available in USA and Canada
高度
100 mm
容量
100 mL
培养瓶外径
65 mm
软管倒钩直径
11 mm , for tube connection
颈内径
24 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)