主要文件
Z232696
Duran® filtering flask
capacity 1,000 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$126.00
10 EA
$936.00
$126.00
国内现货,预计发货时间2025年4月10日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$126.00
10 EA
$936.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$126.00
国内现货,预计发货时间2025年4月10日详情
物料
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
接合处
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 10
制造商/商品名称
DURAN® 212015406
存货情况
not available in USA and Canada
高度
230 mm
容量
1,000 mL
培养瓶外径
135 mm
软管倒钩直径
11 mm , for tube connection
颈内径
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)