主要文件
Z232467
Duran ® 烧结圆片过滤器漏斗
capacity 50 mL, nominal max pore size 10-16 μm
别名:
258520401
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$71.60
$71.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$71.60
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
$71.60
请联系客服了解存货情况
物料
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
制造商/商品名称
DURAN®
Schott
存货情况
not available in USA and Canada
容量
50 mL
圆盘直径
35 mm
过滤器直径
35 mm
孔径
10-16 μm nominal max pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特别适用于过滤器纸会被过滤材料侵蚀的地方。
烧结圆盘,最大孔径在 40-100 μm 范围内,常用于准备工作和汞过滤,16~40μm 圆盘用于中等沉淀物的分析工作, 10-16μm 用于细小沉淀。1.0~1.6 μm 圆盘用于生物溶液的超细过滤,因为它们可以去除液体中的细菌,如果加热这些细菌会分解。
Duran 过滤器漏斗的孔隙率图:
2 级:40-100μm 标称最大孔径
3 级:16-40μm 标称最大孔径
4 级:10-16μm 标称最大孔径
5 级:1.0-1.6μm 标称最大孔径
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)