主要文件
Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
别名:
213412207
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
描述
use paper diam. 45 mm
制造商/商品名称
DURAN®
Schott
存货情况
not available in USA and Canada
容量
70 mL
板直径
48 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)