主要文件
Z247421
Coors Hirsch funnel
capacity ~10 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$74.20
$74.20
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$74.20
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
$74.20
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
描述
Filter Paper Diameter (mm): 13
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 66297
容量
~10 mL
板直径
11.5 mm
顶部外径
45 mm
直径
8.5 mm, perforated
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
应用
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)