主要文件
Z221872
一次性秤盘
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
别名:
称量盘
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 EA
$111.00
500 EA
$594.00
$111.00
预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
50 EA
$111.00
500 EA
$594.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.71
$111.00
预计发货时间2025年4月28日详情
物料
aluminum
circles
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
直径× 高度
100 mm × 8 mm
圆盘直径
100 mm
相关类别
一般描述
无油。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)