主要文件
W1126
Sigma-Aldrich
铝质称量船
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
别名:
Weighing boats, Weighing dishes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$291.00
$291.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$291.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.71
$291.00
请联系客服了解存货情况
物料
aluminum
rectangular
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
宽度 × 长度 × 直径
4 mm × 12 mm × 4 mm
圆盘长度 × 宽度
12 mm × 4 mm
重量
~25 mgeach
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
适用于电平衡称重和燃烧分析。 船是长方形的平底和镊子钳取的部位,便于处理。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. Are the weighing boats an Aluminium alloy or are they pure Aluminium which would then be not suitable to be added to solutions made up in HCl?
    1 answer
    1. The purity of this product is not determined.