主要文件
Z220337
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
標籤
J
K
接合處
female joint: ST/NS29/32
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
聯結
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)