主要文件
Z516120
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
别名:
storage tubes, tube flask, tube storage
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$187.00
$187.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$187.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$187.00
请联系客服了解存货情况
物料
colorless cap
colorless tube
round bottom
接合处
male joint: ST/NS29/32
特点
graduations: no
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)