主要文件
Z202827
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Spoon and paddle ends, diam. × L 7 mm × 200 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$112.00
$112.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$112.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
$112.00
请联系客服了解存货情况
直径× 长度
7 mm × 200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)