主要文件
Z115274
PTFE-coated spatulas
Square-cut, L 7 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$172.00
$172.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
2 EA
$172.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
$172.00
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H36703-0000
长度
7 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4")
法律信息
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)