Merck
Z192341
Sigma-Aldrich
BD Precisionglide ® 注射器针头
gauge 30, L 1/2 in.
别名:
cannula
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Becton-Dickinson & Co. 305106
长度
1/2 in.
计量器
30
颜色
light brown
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 适合任何鲁尔锁、滑动尖端或偏心尖端注射器
  • SS 微型枪常规斜面点
  • 硅化降低电阻
  • PP 鲁尔座颜色编码为针头规格
  • 单独无纤维剥离包装,每条 5 根无菌针
  • 护套保护点和套管
  • 所有包装均带有批次控制编号,以确保无菌性
  • NoKor 针有手术刀样尖端
法律信息
Precisionglide is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)