主要文件
Z187313
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 8, port size 6 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PAIR
$283.00
$283.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PAIR
$283.00
About This Item
UNSPSC代码:
46181504
NACRES:
NB.35
$283.00
请联系客服了解存货情况
物料
neoprene
尺寸
8
无菌性
non-sterile
特点
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
参数
3000 psi tensile strength (approx)
长度 × 厚度
27 in. × 0.015 in.
端口尺寸
6 in.
颜色
black
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)