主要文件
Z185027
Sigma-Aldrich
预先标记的安瓿
amber glass, volume 2 mL
别名:
176796
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$142.00
$142.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$142.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121807
NACRES:
NB.43
$142.00
请联系客服了解存货情况
物料
amber glass
包装
pkg of 144 ea
制造商/商品名称
WHEATON®
体积
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
手柄可以拉紧或尖端密封,以实现密封容器。由符合美国药典规定的USP I型和ASTM E 438 I型A类要求的低可萃取硼硅酸盐玻璃制成。预先计分,消除归档。
特点和优势
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)