Merck
所有图片(4)
主要文件
Z180173
Supelco
用于大色谱柱的底滴式接头
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$386.00
$386.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$386.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.52
$386.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
PTFE
制造商/商品名称
Ace Glass 583761
技术
LPLC: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
上端的浅锥结构将 PE 填料支承碟(已包含在内)下方的混合程度降至最低。所有接头都有 #50 Ace Thred 连接口且包括一个 FETFE® O 型圈。
法律信息
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)