主要文件
Z173568
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
female joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$233.00
$233.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$233.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$233.00
请联系客服了解存货情况
接合处
female joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Permits fitting of standard glassware with needles for air-sensitive transfer, etc.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)