主要文件
Z177571
Sigma-Aldrich
Scienceware®滤纸片,用于布氏漏斗
for 101/4 in. I.D.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$223.00
$223.00
国内现货,预计发货时间2025年4月25日详情
选择尺寸
变更视图
100 EA
$223.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
$223.00
国内现货,预计发货时间2025年4月25日详情
材料
cellulose membrane
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Bel-Art H14632-0010
參數
90 mL/min speed
直徑
10.25 in.
孔徑
3 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
适用于台式布氏漏斗快速过滤。滤纸以纤维制成,皱折状粗糙表面。
  • 湿耐破度大于68 KPa。
  • 重量:每平方米100g
  • 厚度:0.30 mm
  • 流速:90 mL/min
  • 截留粒径为3微米
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)