特點
CE compliant
高度 × 寬度 × 直徑
11 in. × 18 in. × 9 in.
11 in. × 18 in. × 9 in.
小室直徑×長度
6 in. × 6 in.
6 in. × 6.5 in.
重量
37 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
较大的台式等离子清洁器,其容量是基本等离子清洁器的四倍,适用于纳米级表面清洁和小样本活化。等离子体处理可以应用于多种材料,包括玻璃、半导体、聚合物和金属。有效的应用包括对基材进行表面清洁以增强附着力、用于微流体设备制造过程的等离子体活化、以及生物材料和聚合物的表面化学改性。
- 可调RF功率(低、中、高功率设置);最大30W
- 直径6英寸x长度6.5的耐热玻璃室(可选石英室)
- 带有观察窗的铰链门
- 主动风扇散热
- 1/8”NPT计量阀,定性控制气体流量和腔室压力
- 1/8”NPT三通阀,可快速在引入气体、排气和隔离腔室间切换
- 需要一个单独的真空泵来运行等离子过程
應用
Surface cleaning of substrates for enhanced adhesion, pre-bond preparation for microfluidic device fabrication, and surface modification of biomaterials and polymers.
实验方案
Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.