主要文件
Z176966
Scienceware® serum-vial support
Holds 72 x 10-13 mm tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$77.20
$77.20
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$77.20
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.35
$77.20
请联系客服了解存货情况
材料
polypropylene
特點
Holds 72 x 10-13 mm tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18513-0072
長度 × 寬度 × 高度
9 3/8 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)