主要文件
Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$832.00
$832.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$832.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$832.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint ST/NS24/40
制造商/商品名称
Ace Glass 595515
夹套长度
400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)